Saltar a
A2066
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-actina de conejo
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$577.000
0.2 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$758.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC (p), WB
Citations:
3426
$577.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZMS1004
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anti--actina antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25 using human or animal tissue sections, indirect immunofluorescence: 1:40 using chicken fibroblasts, western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
General description
La actina, una proteína muy conservada, es un componente principal de las estructuras citoesquelética y contráctil de todos los tipos de células. Varía en cantidad, lo que está relacionado con el tipo de diferenciación y el estado funcional de las células y los tejidos. La actina puede encontrarse en dos formas de agregación diferentes, el estado globular o el fibrilar, y en los vertebrados existen por lo menos seis isoformas distintas. Las actinas muestran más del 90 % de homología de secuencia, pero cada isoforma tiene una secuencia NH2-terminal única.
El gen ACTA1 (actina, α 1) se ha cartografiado en el cromosoma humano 1q42.13. El gen codifica la actina 1, un componente filamentoso fino del músculo esquelético.
En inmunotransferencia, el producto localiza la actina en muchas especies, desde el músculo esquelético humano hasta la ameba. El producto reconoce la banda de actina de 42 kDa utilizando técnicas de inmunotransferencia en extractos de tejido humano y animal.
Immunogen
El fragmento C-terminal de la actina unido a la cadena principal del péptido multiantigénico (MAP).
Application
El anticuerpo anti-actina de conejo puede utilizarse para análisis de inmunoelectrotransferencia (western blot). El anticuerpo puede utilizarse también para inmunohistoquímica (1:25, utilizando cortes de tejido humano o animal) e inmunofluorescencia indirecta (1:40, utilizando fibroblastos de pollo).
Utilizado para estudiar la estructura y la función de la actina y para explorar sitios de unión de las proteínas de unión a la actina. Los lisados de proteína generados a partir del tejido embrionario de la extremidad de ratón se analizaron mediante inmunotransferencia western utilizando la actina como control de carga. La actina se detectó utilizando anti-actina de conejo en una proporción 1:8000. La actina detectada por un anticuerpo anti-actina de conejo se utilizó como control de carga para lisados de células MCF7. La actina se detectó a 42 kDa.
Puede utilizarse para estudiar la estructura y la función de la actina y para explorar sitios de unión de las proteínas de unión a la actina.
Utilizado para estudiar la estructura y la función de la actina y para explorar sitios de unión de las proteínas de unión a la actina. Los lisados de proteína generados a partir del tejido embrionario de la extremidad de ratón se analizaron mediante inmunotransferencia western utilizando la actina como control de carga. La actina se detectó utilizando anti-actina de conejo en una proporción 1:8000. La actina detectada por un anticuerpo anti-actina de conejo se utilizó como control de carga para lisados de células MCF7. La actina se detectó a 42 kDa.
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo anti-actina tiñe de manera específica las fibras típicas del estrés en fibroblastos de pollo cultivados.
La actina es una proteína citoesquelética que regula la movilidad celular, la secreción, la fagocitosis y la citocinesis. El extremo NH2-terminal de la actina puede funcionar como un antígeno. Este extremo terminal puede también modular las interacciones de la actina y puede asociarse con proteínas como la miosina. La proteína actina es esencial para la formación de plaquetas maduras.
Se sabe que mutaciones en ACTA1 (actina, α 1) provocan miopatía de los filamentos delgados, como miopatía nemalínica, miopatía congénita, miopatía clínica, miopatía con bastones intranucleares, miopatía del núcleo central y miopatía con capuchón. En el trasplante de hígado ortotópico se observa un aumento de la expresión del gen sin ninguna evidencia anterior de hepatopatía autoinmunitaria. La proteína codificada actina forma una red de filamentos y es responsable de la forma de la célula. Proporciona fuerza celular y promueve el movimiento activo de la célula.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene seroalbúmina bovina al 1 % y acida sódica 15 mM.
Preparation Note
Para su uso continuo, debe conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes.
Para una conservación prolongada, la disolución debe congelarse en alícuotas de trabajo. No se recomienda la congelación y descongelación repetidas o la conservación en congeladores “frost-free”. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla.
Other Notes
Para ver una guía de selección de anticuerpos anti-actina, visite www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A5060A5316A5228
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
-
form
PBS solution
UniProt accession no.
P68133
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P60709
UniProt accession no.
P62736
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Loading controls in western blotting application.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A2066-100UL04061833344538
A2066-.2ML04061833344316
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Does this antibody work on rat protein extracts?
    1 answer
    1. The sequence used to develop this antibody is conserved across many species from amoeba to vertebrates, so it should recognize rat Actin.
      Helpful?
  2. Are there any special considerations for immunohistochemistry of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections?
    1 answer
    1. For FFPE sections, we recommend using enzymatic unmasking.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of actin, Products  A2066 and A2547?
    1 answer
    1. Actin has a molecular weight of 42 kDa.
      Helpful?
  4. Why do I have 3 bands on my western blot when using Product A2066, Anti-Actin antibody produced in rabbit?
    1 answer
    1. While actin should run as a 42 kDa band when detected by Western blotting, there are recent observations that cleavage products can be seen in cells undergoing apoptosis. Initial cleavage gives a band at 41 kDa, which may appear as a doublet on the blot. In addition, further cleavage results in a major band at 30 kDa and a small band at 14 kDa which have been shown to be cleavage products due to the action of interleukin 1 -converting enzyme. This may explain the detection of smaller bands when blotting with this antibody. This banding pattern may be detected with other actin antibodies as well.  Kayalar, C., et al., Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 93, 2234-2238 (1996).
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Which type of actin does Product A2066, Anti-Actin antibody produced in rabbit, recognize?
    1 answer
    1. This antibody is a polyclonal antibody.  The immunogen was a C-terminal actin fragment (C11 peptide, Ser-Gly-Pro-Ser-Ile-Val-His-Arg-Lys-Cys-Phe) that is found in all actin sequences.
      Helpful?
  7. Does Product A2066, Anti-Actin antibody produced in rabbit, react with my species?
    1 answer
    1. The sequence use to develop this antibody is conserved across many species from amoeba to vertebrates.  It should react with most samples.