Upon verification, the volumes are recommended as follows: 5 μl per well for mini-gels, 2.5 μl per well for blots, 10 μl per well for large gels, 5 μl per well for blots.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 500 μL | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $184.000 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
23201100
$184.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleGeneral description
The ready-to-use BLUeye prestained protein ladder has 12 sharp bands at 11, 17, 20, 25, 35,48, 63, 75, 100, 135, 180, and 245 kDa, which has more bands than commonly used markers. The BLUeye prestained protein ladder is provided in a gel loading buffer. A green and a red reference band, respectively, enable easier identification. The BLUeye prestained protein ladder was produced by GeneDirex, Taiwan.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form solution | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 400 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Contenido relacionado
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 94964-500UL | 04061838260697 |
| 94964-50MICROL | 04061825335360 |
-
Bonjour, Quel volume doit on déposer sur gel 4-20% tris Glycine svp Merci
1 answer-