Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12O7P2 · xNH3
Número CAS:
Peso molecular:
246.09 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Assay:
≥93.0% (TLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥93.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
InChI key
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Prenyl pyrophosphate, an intermediate in mevalonic acid pathway isoprenoid/terpene biosynthesis, is use to study the kinetics of farnesyl pyrophosphate synthases.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in terpene biosynthesis
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form solid |
| assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate ammonium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?