38426
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate ammonium salt
analytical standard
Sinónimos:
3-Methyl-2-butenyl pyrophosphate ammonium salt, DMAPP, Prenyl pyrophosphate ammonium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (TLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cadena SMILES
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
Clave InChI
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Nota de análisis
Assay (quantitative NMR) ≥70.0% (calculated as free acid)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?