Saltar a
31392
Dextrano from Leuconostoc spp.
Mr 450,000-650,000
Sinónimos:
6-O-(6-O-beta-D-glucopiranosil-beta-D-glucopiranosil)-D-glucosa, Maninotriosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$96.500
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$332.000
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.110.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C6H10O5)n
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
$96.500
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Level
form
powder
mol wt
Mr 450,000-650,000
technique(s)
cell based assay: suitable
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides, suitable for microfluidics/nanofluidics
application(s)
clinical research
filtration
life science and biopharma
metabolomics
plasma purification
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
El dextrano, un exopolisacárido bacteriano biodegradable, es miembro de la familia de polisacáridos compuestos predominantemente por unidades de glucosa unidas mediante enlaces α-(1→6) en la cadena principal, a menudo con ramificaciones α-(1→2), α-(1→3) y α-(1→4). Este versátil compuesto se deriva normalmente de bacterias del ácido láctico como Leuconostoc, Lactobacillus, Streptococcus, Weissella, y Pediococcus, presentando un intervalo de peso molecular de 1 000 a 40 000 000 daltons (Da). La estructura específica del dextrano varia dependiendo de la cepa microbiana responsable de su producción. El dextrano exhibe solubilidad en agua y en pocos disolventes orgánicos y puede modificarse químicamente para crear diversas estructuras como esferas, tubos y redes 3D. Esta adaptabilidad permite mezclar el dextrano con agentes bioactivos o polímeros hidrófobos para diversas aplicaciones. Con su notable hidrosolubilidad, biocompatibilidad y propiedades no tóxicas, los dextranos actúan como un valioso andamio molecular, estabilizador de solutos y crioprotector en los cultivos celulares y el bioprocesamiento. Estas características hacen que los dextranos resulten esenciales en una amplia variedad de campos biomédicos, como los cultivos celulares, la administración de medicamentos, la nanomedicina y varias aplicaciones dentro del ámbito de la investigación bioquímica.
Application
El dextrano del género Leuconostoc se ha utilizado:
  • en el aislamiento de neutrófilos de muestras sanguíneas humanas
  • para la sedimentación de la sangre
  • en la resuspensión de células de la vena umbilical humana (HUVEC) para análisis de la adhesión celular en microfluídica 3D
  • en el estudio de gotitas de sistemas acuosos de dos fases (ATPS) en sistemas microfluídicos y aplicaciones biocompatibles
  • para estudiar sus propiedades mecánicas a través de espectroscopia de fuerza de una molécula
Biochem/physiol Actions
Mecanismo de acción de los dextranos para diversas aplicaciones:
  • Equilibrio osmótico: los dextranos ayudan a mantener el equilibrio osmótico al aumentar la concentración de solutos en una disolución. Esto evita el movimiento excesivo de agua a través de las membranas celulares, manteniendo así la integridad y la función de la célula.
  • Crioprotección: el dextrano actúa como un crioprotector formando una barrera protectora alrededor de las células y los tejidos durante la congelación. Esta barrera inhibe la formación de cristales de hielo, que pueden dañar las membranas y las estructuras celulares.
  • Control de la viscosidad: los dextranos pueden alterar la viscosidad de las disoluciones al aumentar el peso molecular de la disolución. Este cambio en la viscosidad afecta a las propiedades de flujo de la disolución, lo que hace que sea útil para controlar el espesor de las disoluciones en varios procesos.
  • Administración de medicamentos: el dextrano modificado sirve como transportador para la administración controlada de medicamentos. El dextrano puede encapsular los medicamentos y liberarlos gradualmente, mejorando así la solubilidad de los fármacos y controlando los perfiles de liberación para mejorar los resultados terapéuticos.
  • Electroforesis en gel: el dextrano aumenta la densidad de las disoluciones de carga de muestras en la electroforesis en gel. Este aumento de densidad contribuye a que las muestras se hundan en la matriz de gel, lo que permite una separación más precisa de las moléculas en función de su tamaño y su carga durante la electroforesis.
  • Estabilización enzimática: el dextrano estabiliza las enzimas al proporcionar un entorno protector. Forma una matriz estable alrededor de las enzimas, mejorando su actividad y prolongando su vida útil en diversas reacciones bioquímicas. Esta protección evita la desnaturalización y la inactivación de las enzimas, permitiéndolas funcionar de manera más eficaz.
Features and Benefits
  • Los dextranos tienen un peso molecular promedio de 450 000-650 000
  • Libremente solubles en agua, DMSO, formamida, etilenglicol y glicerol
  • Versátiles y adaptables a una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de dextranos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
31390D1662D5376
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides, suitable for microfluidics/nanofluidics
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrano from Leuconostoc spp.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Contenido relacionado
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Single-Molecule Force Spectroscopy of Dextran. In: Correlation Force Spectroscopy for Single Molecule Measurements
Radiom, M
Springer Science Reviews, 81, 71-71 (2015)
Peng Kai Ong et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 298(6), H1870-H1878 (2010-03-30)
Formation of a cell-free layer is an important dynamic feature of microcirculatory blood flow, which can be influenced by rheological parameters, such as red blood cell aggregation and flow rate. In this study, we investigate the effect of these two
Water-head-driven microfluidic oscillators for autonomous control of periodic flows and generation of aqueous two-phase system droplets
Dang et al.
Lab on a chip, 17, 286-292 (2017)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
31392-250G04061835541270
31392-10G04061835541263
31392-50G04061835541287
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What are the storage conditions once re-suspended in H20? Can we autoclave? Should we filter sterilize and keep at 4°C? How long is it stable?
    1 answer
    1. Solutions of dextran at neutral pH can be prepared. Once the dextran is completely dissolved, the solution can be sterilized by autoclaving at 110-115°C for 30 to 45 minutes. No confirmed shelf life information is available for the stability of such solutions, but as long as they are kept sterile, they should be stable if kept refrigerated. Freezing, and especially repeated freeze-thaw cycles, could shear the polymer and change the properties; therefore, freezing solutions is not recommended.
      Filter sterilization would likely prove to be very difficult, due to the viscosity of the solution; if a sterile solution is required, autoclaving is recommended.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this molecular weight 500,000Da?
    1 answer
    1. The molecular weight range of this product is 450,000 - 650,000 Daltons and is determined on a lot-specific basis. A review of recent batches indicate that lots are typically >500,000. The exact molecular weight value for this product is recorded on the lot-specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/31392#product-documentation