Saltar a
285D
Fetal Hemoglobin Kit
Sinónimos:
Modified Kleihauer-Betke procedure
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
$535.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
$535.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
usage
sufficient for 200 manual assays
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
285CL190059751
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
agriculture
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
sample preparation, microbiology
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Hemoglobin Kit
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Citrate Phosphate Buffer Concentrate 2 x 100
    SDS
  • Acid Hematoxylin Solution 2 x 100
    SDS
  • Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 2 x 100
    SDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
285D-1KT04054839149108
Questions
  1. Are slides included in the 285C or 285D Fetal Hemoglobin kits?
    1 answer
    1. The kit has never contained slides. The only kit components in the kit are solutions 2851, 2852, and 2853. The user needs to provide a positive control, such as blood from a newborn or a woman in her third trimester of pregnancy.