Saltar a
86140
Docusate sodium salt
purum, ≥96.0% (TLC)
Sinónimos:
AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2026desdePUDAHUEL
$42.400
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$94.700
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$138.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H37NaO7S
Número CAS:
Peso molecular:
444.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-406-4
Beilstein/REAXYS Number:
4117588
MDL number:
Assay:
≥96.0% (TLC)
Form:
solid
$42.400
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
Quality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
form
solid
impurities
≤2% water
functional group
ester, sulfonic acid
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Docusate sodium salt is an emollient which can combine with the active pharmaceutical ingredients (APIs) such as ranitidine hydrochloride and lidocaine hydrochloride to form hydrophobic ionic liquids (IL-APIs)).
Application
Forms reverse micelles in hydrocarbon solvents; Suitable for the solubilization of the major myelin transmembrane proteolipid
Docusate sodium salt can be used as a surfactant in the synthesis of magnetic nanoparticles by co-precipitation method.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D4422D1685Y0001567
assay
≥96.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
99.0-100.5% anhydrous basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
sheet
form
solid
form
-
functional group
ester, sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
impurities
≤2% water
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docusate sodium salt
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)