Merck
D4422
Docusate sodium salt
BioXtra, ≥99%
Sinónimos:
AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H37NaO7S
Número CAS:
Peso molecular:
444.56
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-406-4
Beilstein/REAXYS Number:
4117588
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
sheet
mol wt
444.56 g/mol
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
passes test (per USP)
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Docusate sodium salt is an anionic surfactant.
Application
Forms reverse micelles in hydrocarbon solvents; Suitable for the solubilization of the major myelin transmembrane proteolipid
Docusate sodium salt has been used in a study to assess chromatography approaches for early screening of the phospholipidosis-inducing potential of pharmaceuticals. It has also been used in a study to investigate different formulations for drug delivery through the nail plate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docusate sodium salt
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)