Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $174.000 | |
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $891.000 |
Acerca de este artículo
$174.000
biological source
Bacillus polymyxa (dispase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus), Clostridium histolyticum (collagenase)
description
high Thermolysin concentration
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (05401135001 [2 x 5 mg]), pkg of 100 mg (05401151001 [2 x 50 mg])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
35-37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
tissue processing: suitable
optimum pH
7.4
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Maximice la viabilidad y el rendimiento de las células aisladas
- Cuente con una actividad específica superior de la mezcla enzimática
- Obtenga una mayor reproducibilidad experimental
- Aumente la seguridad
Preparation Note
Concentración de trabajo: Concentración de trabajo de la enzima de calidad para investigación Liberase
Las enzimas Liberase tienen actividades específicas significativamente superiores a las colagenasas tradicionales. Esto significa que la concentración de trabajo de las enzimas purificadas de calidad para investigación Liberase, expresada en mg/ml, sera inferior a la de la colagenasa tradicional.
Cuando la aplicación se encuentre en la lista de aplicaciones de Roche en www.collagenase.com, utilice la concentración de Liberase calidad experimental recomendada para esa aplicación.
Cuando la aplicación no aparezca en esa lista, utilice primero Liberase TM calidad experimental a una concentración de 0,08-0,28 unidades Wünsch/ml.
El objetivo es determinar la mejor concentración de partida de las mezclas enzimáticas Liberase calidad experimental. Éste es un punto de partida, y la concentración final puede variar debido a diferencias en el procedimiento y a diferencias entre lotes de la colagenasa tradicional.
Concentración de trabajo de la colagenasa
Multiplique su concentración de trabajo de colagenasa anterior (mg/ml) por su actividad específica (unidades Wünsch/mg, [como se ha determinado antes]), para obtener las unidades Wünsch/ml. Para determinar cuánta mezcla enzimática Liberase de calidad experimental utilizar, multiplique primero su concentración de trabajo de la colagenasa (en unidades Wünsch/ml) por el volumen total de su disolución enzimática de trabajo para obtener la actividad colagenasa total necesaria (unidades Wünsch). Divida la actividad colagenasa total requerida por la concentración de reserva de Liberase calidad experimental («Reconstitución y almacenamiento»). Esto indica cuántos mililitros de la disolución de reserva de la mezcla enzimática Liberase calidad experimental utilizar en la disolución enzimática de trabajo.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Conserve la disolución de reserva no utilizada en alícuotas de un solo uso entre -15 y -25 °C. Si desea más información sobre la estabilidad del producto, visite la página Web de Roche Liberase Enzyme en www.collagenase.com.
Nota: Evite la congelación y descongelación repetidas.
Reconstituya el vial entero. No pese alícuotas individuales del liofilizado. La introducción de humedad en el vial provoca una caída de la actividad enzimática.
Coloque el vial en hielo para rehidratar la enzima liofilizada.
Agite suavemente el vial a una temperatura entre 2 y 8 °C hasta que la enzima esté completamente disuelta (máx. 30 minutos).
Dependiendo del tipo de tampón de disociación tisular utilizado para disolver las mezclas de enzimas purificadas Liberase de calidad experimental, es posible observar ligeras precipitaciones que se disuelven fácilmente en la disolución de trabajo diluida, y no influyen en la actividad enzimática.
Retire una alícuota de la disolución de reserva para preparar la disolución de trabajo.
Volumen de reconstitución
2 ml (1 vial con tamaño de envase 5 mg - 10 mg), 10 ml (1 vial con tamaño de envase 50 mg - 100 mg)
Wünsch colagenasa (unidades/ml)
13 (1 vial con tamaño de envase 5 mg - 10 mg), 26 (1 vial con tamaño de envase 50 mg - 100 mg)
Concentración total de colagenasa [mg/ml]
2,5 (1 vial con tamaño de envase 5 mg - 10 mg), 5,0 (1 vial con tamaño de envase 50 mg - 100 mg)
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) tissue processing: suitable |
| biological source Bacillus polymyxa (dispase), Clostridium histolyticum (collagenase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus) | biological source - | biological source enzyme from Bacillus polymyxa (Protease), enzyme from Clostridium histolyticum (collagenase) | biological source Bacillus polymyxa (dispase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus), Clostridium histolyticum (collagenase) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| optimum pH 7.4 | optimum pH 7.4 | optimum pH 7.4 | optimum pH 7.4 |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Liberase Enzyme Blend selection depends on tissue dissociation protocol and success with collagenase.
Contenido relacionado
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5401151001 | 04061832566825 |
| 5401135001 | 04061832566818 |