Saltar a
LIBTM-RO
Roche
Liberase TM Calidad investigación
medium Thermolysin concentration
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$172.000
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$884.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352204
$172.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (05401119001 [2 x 5 mg]), pkg of 100 mg (05401127001 [2 x 50 mg])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
35-37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable
color
white
optimum pH
7.4
solubility
water: soluble
suitability
suitable for flow cytometry
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Endotoxin 1 EU/mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Liberase TM calidad experimental contiene colagenasa I y colagenasa II muy purificadas. Estas dos isoformas de la colagenasa están mezcladas en un proporción precisa entre ellas y con una concentración media de termolisina, una proteasa neutra no clostridial.
Application
Liberase(medio de termolisina) calidad experimental se utiliza para la disociación de una amplia variedad de tipos de tejido, donde se requiere una gran pureza de la mezcla enzimática para un rendimiento y viabilidad celulares elevados.[1][2][3] Los productos secundarios bacterianos, como las endotoxinas, también pueden reducirse hasta varios miles de veces.
Features and Benefits
  • Maximiza la viabilidad y el rendimiento de las células aisladas: con una mezcla enzimática que tiene menos actividad clostripaína y tripsina, así como un contenido reducido de endotoxinas.
  • Cuenta con una actividad específica superior de la mezcla enzimática: como consecuencia de una pureza colagenasa I + II superior (determinada por análisis HPLC).
  • Obtiene una mayor reproducibilidad experimental: debido a una mayor uniformidad entre lotes.
  • Aumenta la seguridad: con una enzima que carece de materias primas derivadas de tejido de mamífero o de ave.
Preparation Note
Estabilizadores: Calcio
Concentración de trabajo: Concentración de trabajo de la enzima de calidad para investigación Liberase
Las enzimas Liberase tienen actividades específicas significativamente superiores a las colagenasas tradicionales. Esto significa que la concentración de trabajo de las enzimas Liberase, purificadas de calidad experimental, expresada en mg/ml, será inferior a la de la colagenasa tradicional.
Cuando la aplicación no aparezca en esa lista, utilice primero Liberase TM calidad experimental a una concentración de 0,08–0,28 unidades Wünsch/ml. El objetivo es determinar la mejor concentración de partida de las mezclas enzimáticas Liberase calidad experimental. Éste es un punto de partida, y la concentración final puede variar debido a diferencias en el procedimiento y a diferencias entre lotes de la colagenasa tradicional.
Concentración de trabajo de la colagenasa
Multiplique su concentración de trabajo de colagenasa anterior (mg/ml) por su actividad específica (unidades Wünsch/mg, [como se ha determinado antes]), para obtener las unidades Wünsch/ml. Para determinar cuánta mezcla enzimática Liberase de calidad experimental utilizar, multiplique primero su concentración de trabajo de la colagenasa (en unidades Wünsch/ml) por el volumen total de su disolución enzimática de trabajo para obtener la actividad colagenasa total necesaria (unidades Wünsch). Divida la actividad colagenasa total requerida por la concentración de reserva de Liberase calidad experimental (“Reconstitución y almacenamiento”). Esto indica cuántos mililitros de la disolución de reserva de la mezcla enzimática Liberase calidad experimental utilizar en la disolución enzimática de trabajo.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Conserve la disolución madre no utilizada en alícuotas de un solo uso a una temperatura comprendida entre -15 y -25 °C.
Nota: Evite la congelación y descongelación repetidas.
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado.
Reconstituya la enzima liofilizada con agua estéril para inyectables o tampón de disociación tisular. No añada suero ni otros componentes, como albúmina o inhibidores de proteasas, al tampón de disociación. La estabilidad de la enzima se reduce a concentraciones superiores y temperaturas más cálidas (4 °C). Evite esas dos condiciones.
Reconstituya el vial entero. No pese alícuotas individuales del liofilizado. La introducción de humedad en el vial provoca una caída de la actividad enzimática.
Coloque el vial en hielo para rehidratar la enzima liofilizada.
Agite suavemente el vial a una temperatura entre 2 y 8 °C hasta que la enzima esté completamente disuelta (máx. 30 minutos).
Dependiendo del tipo de tampón de disociación tisular utilizado para disolver las mezclas de enzimas purificadas Liberase de calidad experimental, es posible observar ligeras precipitaciones que se disuelven fácilmente en la disolución de trabajo diluida, y no influyen en la actividad enzimática.
Retire una alícuota de la disolución de reserva para preparar la disolución de trabajo.
Volumen de reconstitución
2 ml (1 vial con tamaño de envase 5 mg - 10 mg), 10 ml (1 vial con tamaño de envase 50 mg - 100 mg)
Wünsch colagenasa (unidades/ml)
13 (1 vial con tamaño de envase 5 mg - 10 mg), 26 (1 vial con tamaño de envase 50 mg - 100 mg)
Concentración total de colagenasa [mg/ml]
2,5 (1 vial con tamaño de envase 5 mg - 10 mg), 5,0 (1 vial con tamaño de envase 50 mg - 100 mg)
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
Liberase is a trademark of Roche
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
LIBTH-ROLIBDH-RO05401020001
technique(s)
single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
suitability
suitable for flow cytometry
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)