Saltar a
SCM012
Suplemento de medio NDiff Neuro-2 (x200)
NDiff Neuro-2 Medium Supplement is a serum-free, N2-like supplement for the in vitro differentiation of murine embryonic stem (ES) cells into post-mitotic neurons particularly via monolayer differentiation.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Desarrollado en un principio en el laboratorio del Professor Austin Smith, el suplemento de medio NDiff Neuro-2 es un suplemento similar al N2, sin suero, para la diferenciación in vitro de células madre embrionarias murinas (ES) en neuronas posmitóticas, en particular a través de la diferenciación en monocapa. Este producto puede utilizarse también en la derivación, propagación y mantenimiento de células madre neuronales NS de ratón.
Physical form
El suplemento de medio NDiff Neuro-2 contiene insulina, apo-transferrina, selenita de sodio, putrescina y progesterona. Este suplemento de medios se suministra como una disolución de reserva 200X y debe añadirse al medio de cultivo celular a una concentración final de 1X.
Preparation Note
Mantener a -20 °C hasta la fecha de caducidad. Proteger de la luz. Una vez descongelada, distribuya en alícuotas la porción no utilizada en volúmenes más pequeños y consérvelas a -20 °C hasta su uso futuro. Una vez añadido al medio de cultivo celular, el producto es estable a 4 °C durante cuatro semanas.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SCM082SCM083SCM003
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Millipore Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Discover an expert protocol for seeding and culturing midbrain dopaminergic neurons in monoculture. Explore high purity cells and culture reagents.
Artículos
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Dynamic cell-cell interactions between cord blood haematopoietic progenitors and the cellular niche are essential for the expansion of CD34+, CD34+CD38- and early lymphoid CD7+ cells.
da Silva, Claudia Lobato, et al.
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 4, 149-158 (2010)
Optimization and integration of expansion and neural commitment of mouse embryonic stem cells.
Diogo, Maria Margarida, et al.
Biotechnology and Applied Biochemistry, 49, 105-112 (2008)
Adherent neural stem (NS) cells from fetal and adult forebrain
Pollard, Steven M, et al
Cerebral Cortex, 16 Suppl 1, i112-i120 (2006)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SCM01204053252268397