Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
El medio basal para células madre neuronales es un medio definido sin suero y sin factor de crecimiento que se ha optimizado para el crecimiento y la diferenciación in vitro de células madre neuronales procedentes de roedores. Cuando se utiliza junto con bFGF o bFGF, EGF y heparina, el medio basal permitirá la proliferación de células madre neuronales de ratas y ratones. La retirada de los factores de crecimiento del medio basal para células madre neuronales producirá la diferenciación espontánea de las células madre neuronales de roedores.
Application
El medio basal para células madre neuronales es un medio definido sin suero y sin factor de crecimiento que se ha optimizado para el crecimiento y la diferenciación in vitro de células madre neuronales procedentes de roedores.
Preparation Note
Conservar a -20°C hasta que esté listo para usar. Tras su descongelación, el medio basal debe conservarse a 2-8°C durante un máximo de un mes.
Analysis Note
En cada lote de medio se prueba el crecimiento celular óptimo, la proliferación y la diferenciación de las células madre neuronales de rata y ratón. Ensayos de esterilidad: Negativos; Osmolaridad: 299; pH: 7,4
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?