Saltar a
SA101
Estreptavidina
5 mg Streptavidin for ELISA & Western Blotting.
Sinónimos:
Proteína de unión a la biotina, Proteína estreptavidina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
conjugate
unconjugated
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
General description
La estreptavidina es una proteína tetramérica con una estructura globular. Se aísla de la bacteria Streptomyces avidinii. La estreptavidina es muy termoestable y resistente al pH extremo, los disolventes orgánicos, los desnaturalizantes, los detergentes y la degradación enzimática.[1]
Application
La estreptavidina se ha utilizado para saturar bicapas lipídicas soportadas (SLBS) durante su preparación.[2]
Biochem/physiol Actions
La estreptavidina se utiliza mucho como conector en biotecnología, ya que forma un enlace muy estable en condiciones biológicas bien conservadas. Exhibe una alta afinidad de unión por la biotina.[1] Esta característica de la estreptavidina la convierte en una herramienta muy eficiente y versátil para el desarrollo de sensores novedosos. El sistema estreptavidina-biotina también se utiliza en diversas aplicaciones químicas y biológicas, como la detección, el marcaje y la administración de fármacos.[3]
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
189730S0677RSTREP-RO
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
protein array: suitable, protein purification: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
cooler
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Bioengineered approaches for site orientation of peptide-based ligands of nanomaterials
Biomedical Aspects of Botulism, 139-169 (2018)
Xiao-Yun Lu et al.
Progress in molecular biology and translational science, 104, 299-323 (2011-11-19)
Over the past few decades, interest in designing and developing polymeric nanoparticles has undergone considerable explosion. Indeed, these nanoparticulated polymer-based systems provide potential solution to improve therapeutic efficacy and diagnosis sensitivity. In this chapter, general properties, production, and characterization of
Roxanne Glazier et al.
Nature communications, 10(1), 4507-4507 (2019-10-20)
Podosomes are ubiquitous cellular structures important to diverse processes including cell invasion, migration, bone resorption, and immune surveillance. Structurally, podosomes consist of a protrusive actin core surrounded by adhesion proteins. Although podosome protrusion forces have been quantified, the magnitude, spatial
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SA10104053252358975
Questions
  1. How should I store SA101, Streptavidin after reconstitution?
    1 answer
    1. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Aqueous stock solutions are stable for 6 months at 4°C and for up to 2 years at -20°C.