Saltar a
MAB308
Anticuerpo anti-dopamina β hidroxilasa, clon 4F10.2
ascites fluid, clone 4F10.2, Chemicon®
Sinónimos:
DBH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F10.2, monoclonal
Application:
IF, IHC (p)
Citations:
122
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4F10.2, monoclonal
species reactivity
rat, bovine, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Dbh(280758)
rat ... Dbh(25699)
General description
La dopamina beta hidroxilasa (DBH), el locus estructural que codifica la enzima DβH, es un importante locus de rasgo cuantitativo que influye en la actividad DβH plasmática, con un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) que representa hasta el 50 % de la varianza. Las mutaciones en DBH parecen ser responsables del raro síndrome de deficiencia de DβH. Funciona como la única enzima involucrada en la síntesis de neurotransmisores de molécula pequeña que se unen a la membrana, haciendo que la norepinefrina y la epinefrina sean los únicos transmisores sintetizados dentro de las vesículas. Se expresa en las terminaciones nerviosos noradrenérgicas de los sistemas nervioso central y periférico, así como en las células cromafines de la médula suprarrenal.
Immunogen
DBH bovina purificada.
Application
El anticuerpo anti-dopamina β hidroxilasa, clon 4F10.2, detecta el nivel de dopamina β hidroxilasa, y se ha publicado y validado para utilizar en IH, IH(P) e IF.
Inmunofluorescencia indirecta:
se utilizó una dilución 1:300 - 1:500 de un lote anterior en tejido cerebral de rata.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Inmunohistoquímica (parafina):
imágenes representativas de un lote anterior.
Tinción óptima con tampón citrato, pH 6,0 Recuperación del epítopo: Médula espinal de rata
Biochem/physiol Actions
Dopamina beta hidroxilasa (DBH).
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón de líquido ascítico purificada en líquido con azida sódica al 0,1 %.
Analysis Note
Inmunohistoquímia (parafina): Patrón de tinción/morfología de la dopamina β hidroxilasa (nº ref. MAB308) en médula espinal de rata. El tejido fue pretratado con citrato, pH 6,0. Este lote de anticuerpo se diluyó 1:300, utilizando IHC-Select Detección con HRP-DAB. La inmunorreactividad se observa predominantemente expresada en los ganglios radiculares dorsales (DRG).
Tinción óptima con tampón citrato, pH 6,0, recuperación de epítopos: médula espinal de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: MAB394-250UG; MAB394-100UG; MAB394-25UG
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T7941AB1537MAB318
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
species reactivity
rat, bovine, sheep
species reactivity
hamster, chicken, human, bovine, rat, mouse
species reactivity
monkey, human
species reactivity
zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
sheep
biological source
mouse
Gene Information
bovine ... Dbh(280758)
rat ... Dbh(25699)
Gene Information
human ... TUBB4(10382)
mouse ... Tubb4(22153)
rat ... Tubb4(29213)
Gene Information
human ... DBH(1621)
Gene Information
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
clone
4F10.2, monoclonal
clone
ONS.1A6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
LNC1, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Differential activation of chemically identified neurons in the caudal nucleus of the solitary tract in non-entrained rats after intake of satiating vs. non-satiating meals.
Kreisler, AD; Davis, EA; Rinaman, L
Physiology & Behavior null
The rate of fall of blood glucose determines the necessity of forebrain-projecting catecholaminergic neurons for male rat sympathoadrenal responses.
Jokiaho, AJ; Donovan, CM; Watts, AG
Diabetes null
Glucocorticoid enhancement of memory requires arousal-induced noradrenergic activation in the basolateral amygdala.
Roozendaal, B; Okuda, S; Van der Zee, EA; McGaugh, JL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MAB30804053252577741