Merck
Todas las fotos(6)
Documentos
MAB318
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti- tirosina hidroxilasa, clon LNC1
ascites fluid, clone LNC1, Chemicon®
Sinónimos:
TH, Tyrosine Monooxygenase, Tyrosine 3-monooxygenase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
LNC1, monoclonal
species reactivity
zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
General description
La tirosina hidroxilasa desempeña un papel importante en la fisiología de las neuronas adrenérgicas. Es la primera enzima, y la enzima limitante de la velocidad, en la biosíntesis de las catecolaminas dopamina y norepinefrina a partir de la tirosina. La TH es, por tanto, un marcador útil para las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. La actividad enzimática de la TH requiere iones ferrosos como cofactores y se cree que está regulada mediante fosforilación. Se han identificado por lo menos cuatro isoformas de la TH humana que se producen por corte y empalme alternativos.
Specificity
Reconoce un epítopo en el exterior del N terminal regulador. Reconoce una proteína de aproximadamente 59-61 kDa mediante transferencia Western. No reacciona en transferencias Western con los siguientes: dopamina-beta-hidroxilasa, fenilalanina hidroxilasa, triptófano hidroxilasa, deshidropteridina reductasa, sepiapterina reductasa o feniletanolamina-N-metil transferasa (PNMT).
Immunogen
Tirosina hidroxilasa purificada de células PC12
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la tirosina hidroxilasa utilizando este anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa, clon LNC1, validado para utilizar en IH, IH(P), IP & WB con más de 85 citas de productos.
Inmunohistoquímia (parafina):
se utilizó una dilución 1:200 - 1:400 de un lote anterior en IH. Cortes congelados fijados en PFA al 4 %; cortes fijados en PFA al 4 % e incluidos en parafina 1:100 (Barrachina, M. et al., 2003). Para los cortes incluidos en parafina, Barrachina informó de una tinción satisfactoria con recuperación de antígenos en microondas con ácido cítrico; sin embargo, es probable que también puedan utilizarse otros métodos.
Inmunoprecipitación:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IP (Perez, 2002).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunoelectrotransferencia en lisados cerebrales de ratón
Inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la tirosina hidroxilasa en 10 μg de lisados cerebrales de ratón.
Target description
59-63 kDa
Physical form
Líquido ascítico, IgGκ monoclonal de ratón que contiene BSA al 3 %. No contiene conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral humano, extractos de células 3T3 tratadas con forskolina (40 nM, 30 min).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
D W Smith et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 1(5 Pt 1), 486-491 (2000-08-10)
Lesch-Nyhan disease (LND) is an X-linked metabolic disorder caused by lack of activity of the purine salvage enzyme hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) and characterized by hyperuricemia and debilitating neurological manifestations. The mechanisms underlying the neuropathology are not well understood and the
Natalia Omelchenko et al.
The Journal of comparative neurology, 494(6), 863-875 (2005-12-31)
Cholinergic afferents to the ventral tegmental area (VTA) contribute substantially to the regulation of motivated behaviors and the rewarding properties of nicotine. These actions are believed to involve connections with dopamine (DA) neurons projecting to the nucleus accumbens (NAc). However
Erika Allen et al.
Neuroscience letters, 489(1), 1-4 (2010-11-30)
We wished to determine whether L-DOPA, a common treatment for the motor deficits in Parkinson's disease, could also reverse the motor deficits that occur during aging. We assessed motor performance in young (2-3 months) and old (20-21 months) male C57BL/6
Judith Joyce Balcita-Pedicino et al.
The Journal of comparative neurology, 519(6), 1143-1164 (2011-02-24)
The lateral habenula (LHb) provides an important source of negative reinforcement signals to midbrain dopamine (DA) cells in the substantia nigra and ventral tegmental area (VTA). This profound and consistent inhibitory influence involves a disynaptic connection from glutamate neurons in
Genrieta Bochorishvili et al.
The Journal of comparative neurology, 520(5), 1047-1061 (2011-09-22)
The retrotrapezoid nucleus (RTN) contains CO(2) -responsive neurons that regulate breathing frequency and amplitude. These neurons (RTN-Phox2b neurons) contain the transcription factor Phox2b, vesicular glutamate transporter 2 (VGLUT2) mRNA, and a subset contains preprogalanin mRNA. We wished to determine whether
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.