Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
form
fine powder, solid
feature
RNase and DNase free
expl. lim.
8 %, 65 °F
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
impurities
endotoxins, low
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
water: 1330 g/L at 20 °C
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
cation traces
Al: ≤0.2 ppm, Fe: ≤3 ppm, Pb: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Debido a sus bajos límites microbianos y de endotoxinas, el ácido cítrico anhidro Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency EP reference standard |
| form fine powder, solid | form fine powder | form coarse powder | form - |
| assay 99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay 99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay 99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay - |
| density 1.665 g/cm3 at 18 °C | density 1.665 g/cm3 at 18 °C | density 1.665 g/cm3 at 18 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido cítrico
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..