Saltar a
1.00241
Ácido cítrico
anhydrous powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 330, FCC
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico, ácido hidroxitricarbalílico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
192.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-069-1
E Number:
E330
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
form
fine powder
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
1330 g/L
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
cation traces
Al: ≤0.2 ppm, As: ≤1 ppm, Hg: ≤1 ppm, Pb: ≤0.5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El ácido cítrico se utiliza normalmente como ajustador de pH, amortiguador o antioxidante en las formulaciones farmacéuticas. Su gama de aplicaciones abarca diferentes tipos de formulación, como las formas de administración semisólidas, las formas líquidas como las disoluciones y las formas sólidas como los comprimidos o los gránulos efervescentes.
El polvo de ácido cítrico anhidro Emprove® Essential es el ácido cítrico presente en su forma en polvo sin agua.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.002471.37002A1202000
Citric acid anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1202000
Citric acid
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
EP reference standard
form
fine powder
form
coarse powder
form
fine powder, solid
form
-
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
assay
-
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
density
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido cítrico
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100241500004022536003245
100241902904022536939735