This pH strip has a range for 0 - 14 with an accuracy of 1 pH unit.
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Tiras indicadoras de pH pH 0 - 14 Indicador universal, non-bleeding, pH range 0-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, for use with MQuant® StripScan App
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1613, suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8, suitable for ISO 21675 2019, suitable for SM 5210
product line
MQuant®
feature
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
pH range
0-14
application(s)
PFAS testing
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding | feature non-bleeding | feature non-bleeding | feature non-bleeding |
| compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| graduations and accuracy measuring range accuracy: 1 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.5 pH unit | graduations and accuracy measuring range - | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.5 pH unit |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Protocolos
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida; descomposición DIN
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida
Determinación fotométrica con Cuprizon tras mineralización ácida
Artículos
Una determinación fiable, fácil de usar y económica del pH de la leche y los productos lácteos con el smartphone utilizando las tiras reactivas MQuant® pH y la aplicación MQuant® StripScan .
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 278351-250ML | 04061826203354 |
| 1095350001 | 04022536115047 |
| 1095350007 | 04027269166793 |
-
what is the tolerance/error range?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the type of indicator dye that you have used with this indicator paper.
1 answer-
The indicator dye used with this indicator paper is considered proprietary.
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the shelf life / use by date of the product? If there is one, how is the shelf life identified on the product?
1 answer-
This product contains a shelf life of approximately 5 1/2 years. The date placed on the container label (or the certificate of analysis or quality) of a marketed product designating the time prior to which a lot of the product is expected to remain within the approved shelf life specification if stored under defined conditions, and after which it must not be used.
The product documentation can also be provided by the Technical Service team. Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Documentation" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.