Documentos
1.09533
Supelco
Tiras indicadoras de pH pH 5,0 - 10,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 5.0-10.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Sinónimos:
Tira de pH, pH 5,0 - 10,0, Tiras reactivas de pH, pH 5,0 - 10,0
About This Item
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
agency
suitable for SM 5210
Quality Level
product line
MQuant®
feature
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH range
5.0-10.0
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Las pruebas de pH MQuant son idóneas para todos los medios en el análisis medioambiental y en el control de procesos de la industria. Nuestro especial método de fabricación aporta a las tiras indicadoras de pH ventajas decisivas respecto al papel indicador: dado que el indicador no destiñe, la tira puede dejarse en el medio de medición sin que lo contamine. La utilización de estas tiras reactivas es bastante fácil, el valor del pH se mide semicuantitativamente por comparación visual de las tres zonas de reacción en la tira problema con los campos de la escala de color, coincidiendo perfectamente el color de la reacción. La caja SafetyEdge inteligente permite el almacenamiento seguro y la retirada cómoda de las tiras reactivas. Para analizar otros parámetros que requieran un intervalo de pH específico de la muestra (por ejemplo, Spectroquant, véanse las instrucciones de uso), recomendamos la utilización de las tiras indicadores de pH MQuant como prueba previa.
no destiñen pH 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 MQuant®
Linkage
Sustituye a: 9588-1; 9588-3; 9588
Analysis Note
Prueba de aplicación: conforme
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Determinación espectrofotométrica del bromo con dipropil-p-fenilendiamina (DPD) en agua potable, agua de piscinas, aguas residuales y disoluciones de desinfección en un intervalo de 0,020 a 10,00 mg/l.
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.