Saltar a
1.01969
Gel de sílice con indicador (gel naranja),
granulate ~ 1 - 3 mm
Sinónimos:
Gel de sílice naranja
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41123003
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
suitable for EPA OTM-45
Quality Segment
form
granular
surface area
700 m2/g
loss
≤2.0% loss on drying, 140°C
particle size
1-3 mm
pore size
2.0-2.5 nm
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
application(s)
PFAS testing
histology
storage temp.
2-30°C
General description
El gel de sílice con el indicador o gel naranja utilizado frecuentemente como secante en los laboratorios es adecuado para secar todos los gases y sólidos. Se utiliza en torres de secado, desecadores y tubos de absorción. Debido a su gran superficie, el gel de sílice naranja proporciona una excelente capacidad de absorción, lo que permite condiciones de almacenamiento más largas. Cuando absorbe la humedad, también vira de naranja a incoloro. (aprox. 6 % de peso).
Application
Silica Gel with Orange gel indicator can be used for:
  • Moisture Management: Commonly found in desiccators, it protects hygroscopic chemicals and solids from moisture, ensuring sensitive materials stay intact during storage and experimentation.
  • Chromatographic Adsorption: Serves as a stationary phase in chromatography, aiding in the effective separation and analysis of various chemical compounds.
  • Equipment Protection: In laboratory settings, it absorbs excess humidity to prevent corrosion and damage to sensitive equipment, extending the lifespan of valuable instruments.
  • Drying Agent for Gases and Liquids: Utilized in drying towers and absorption tubes, it efficiently removes moisture from gases and liquids, improving the accuracy of analytical results.
Analysis Note
Capacidad de absorción de agua (24 horas, humedad relativa del 80 %): ≥ 25,0 %
Pérdida por desecación (140 °C): ≤ 2,0 %
Densidad aparente: aprox. 70
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.019721376710087
pore size
2.0-2.5 nm
pore size
2.0-2.5 nm
pore size
-
pore size
60 Å mean pore size
surface area
700 m2/g
surface area
700 m2/g
surface area
-
surface area
500 m2/g , approx.
form
granular
form
granular
form
-
form
granular
particle size
1-3 mm
particle size
1-4 mm
particle size
2-5 mm
particle size
0.2-1 mm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
>1600 °C
mp
>1600 °C
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. can the gel be regenerated in an oven, if so for how long and what temperature
    1 answer
    1. Silica gel (orange gel) can be regenerated in a drying oven at 130–140 °C for 3 hours. Desiccant sachets should not be heated beyond 80 °C, as the bag adhesive can melt.
      Helpful?
  2. Can these beads be redried in an oven? or when they are spent (colourless), should they get completely replaced?
    1 answer
    1. These beads (granules) change from orange to colorless when hydrated. The granules can be regenerated by heating in an oven at 130 °C to 140 °C for 3 hours, after which they regain their orange color. This process can be repeated; however, after numerous cycles, the color indicator may fade, reducing the moisture indicating ability.
      Helpful?
  3. What color does the silica gel turn into when saturated?
    1 answer
    1. When saturated with moisture, the silica gel changes from orange to colorless (approximately 6 wt % load).
      Helpful?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. Are these silica gels 101905, 101969, 101972, 107735, and 101907 type A, type B, or type C?
    1 answer
    1. All of the silicas listed appear to be type A, ~700 m2/g BET surface area and 20-25 angstroms (or 2.0-2.5 nm) pore size.