1.01972
Silica gel with moisture indicator (brown gel)
desiccant ~ 1 - 4 mm
Sinónimos:
Brown Silica Gel
About This Item
Productos recomendados
agency
suitable for EPA OTM-45
Quality Level
form
granular
surface area
700 m2/g
loss
≤2.0% loss on drying, 150°C
particle size
1-4 mm
pore size
2.0-2.5 nm
pH
2-10 (50 g/L in H2O, slurry)
mp
>1000 °C
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
Loss on drying (150 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20.0 %
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.