Saltar a
1.00773
Tannic acid
powder
Sinónimos:
Tannic acid, Tannin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352401
EC Index Number:
215-753-2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder, solid
solubility
250 g/L
cation traces
As: ≤0.0003%, heavy metals (as Pb): ≤0.004%
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1COC(=O)c%10cc(c(c(c%10)O)O)OC(=O)c%11cc(c(c(c%11)O)O)O)OC(=O)c8cc(c(c(c8)O)O)OC(=O)c9cc(c(c(c9)O)O)O)OC(=O)c6cc(c(c(c6)O)O)OC(=O)c7cc(c(c(c7)O)O)O)OC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)OC(=O)c5cc(c(c(c5)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2
InChI key
LRBQNJMCXXYXIU-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Tannic acid is used as reagent, color stabilizer and clarifying agent in pharmaceutical processes.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
162011643328PHR3781
form
powder, solid
form
powder
form
powder with small lumps
form
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
cation traces
As: ≤0.0003%, heavy metals (as Pb): ≤0.004%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
250 g/L
solubility
H2O: soluble 1 gm in 0.35ml, glycerol: soluble 1gm in 1 ml (warm), acetone: very soluble, alcohol: freely soluble (Diluted), alcohol: slightly soluble (Dehydrated), alcohol: very soluble, benzene: insoluble, carbon disulfide: insoluble, carbon tetrachloride: insoluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble, hexane: insoluble, petroleum ether: insoluble
solubility
acetone: very soluble, alcohol: very soluble, benzene: practically insoluble, carbon disulfide: practically insoluble, carbon tetrachloride: practically insoluble, chloroform: practically insoluble, water: soluble
solubility
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
390.2 °F
flash_point_c
199 °C
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..