Merck
1643328
USP
Tannic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Gallotannin, Tannin
Seleccione un Tamaño
2 G
$395.000
$395.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 G
$395.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C76H52O46
Número de CAS:
Peso molecular:
1701.20
Beilstein:
8186396
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$395.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tannic acid
Formulario
powder with small lumps
temp. de autoignición
980 °F
fabricante / nombre comercial
USP
mp
218 °C (lit.)
solubilidad
acetone: very soluble
alcohol: very soluble
benzene: practically insoluble
carbon disulfide: practically insoluble
carbon tetrachloride: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
water: soluble
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)Oc2cc(cc(O)c2O)C(=O)OC[C@H]3O[C@@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)c4)[C@H](OC(=O)c6cc(O)c(O)c(OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7)c6)[C@@H](OC(=O)c8cc(O)c(O)c(OC(=O)c9cc(O)c(O)c(O)c9)c8)[C@@H]3OC(=O)c%10cc(O)c(O)c(OC(=O)c%11cc(O)c(O)c(O)c%11)c%10
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2/t52-,63-,64+,65-,76+/m1/s1
Clave InChI
LRBQNJMCXXYXIU-PPKXGCFTSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Tannic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)