Saltar a
1.00682
Ácido succínico
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Ácido butanodioico, Ácido butanodióico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
118.09
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
203-740-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
Assay:
≥99.5% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
470 °C
potency
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Nitrogen compounds (as N), ≤0.5% Water (Karl Fischer), ≤200 ppm Sulfated ash (600 °C), ≤50 ppm In water insoluble matter, ≤5000 ppm Fumaric acid (HPLC)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.), 235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
transition temp
flash point 206 °C
solubility
58 g/L
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
bulk density
940 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤30 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • La fotólisis anóxica como vía para la obtención de metabolitos primarios en la Tierra primitiva: se comenta la transformación del ácido succínico en el contexto de los procesos químicos acaecidos en la Tierra primitiva, destacando su posible papel en la química prebiótica (Taran & Unal, 2024).
  • Incorporación de zinc en el líquido iónico prótico a base de imidazolio: se explora una nueva vía catalítica utilizando ácido succínico para la producción de plastificantes ésteres, destacando la eficiencia de este proceso en aplicaciones industriales (Latos et al., 2024).
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): ≥ 99,5
Identidad (IR): pasa la prueba
Aspecto de la disolución (5 %; agua): pasa la prueba
Materia insoluble en agua: ≤ 50 ppm
Punto de fusión: 185,0 - 190,0 °C
Cloruros (Cl): ≤ 5 ppm
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 30 ppm
Metales pesados (como plomo): ≤ 5 ppm
Fe (Hierro): ≤ 5 ppm
Compuestos de nitrógeno (como N): ≤ 0,001 %
Ácido fumárico (HPLC): ≤ 5000 ppm
Cenizas sulfatadas (600 °C): ≤ 200 ppm
Agua (según Karl Fischer): ≤ 0,5 %
Other Notes
Sustituye a: SX1040; SX1040-3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
398055140798.22260
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
assay
≥99.5% (acidimetric)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99% (acidimetric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
solid
solubility
58 g/L
solubility
water: soluble 83 g/L at 25 °C
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
solubility
water: 58 g/L at 20 °C
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido succínico
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100682902504022536966410
100682025004022536008974
100682050004022536777870
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf