Saltar a
14079
Ácido succínico
ACS reagent grade, ≥99.5% (T), puriss. p.a.
Oferta disponible
Sinónimos:
Ácido butanodióico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$105.000
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$194.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
118.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-740-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
Assay:
≥99.5% (T)
$105.000
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ácido succínico, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (T)
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.), 185-191 °C
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Succinic acid may be employed in the following studies:
  • Surfactant/detergent extender/foaming agent
  • As ion chelator in the electroplating process
  • As a precursor for various industrially important chemicals such as adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts, and γ-butyrolactone
  • Synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS) and polyamides.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
7979871408049893
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
description
purum p.a., ≥99.0% (T)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
puriss. p.a., ACS reagent
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
purum p.a.
grade
TraceCERT®, certified reference material
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
solubility
-
mp
185-191 °C, 184-186 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
mp
185-188 °C, 184-186 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
cation traces
Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cation traces
Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido succínico
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)