Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $468.000 |
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
oxaliplatin
form
crystalline
manufacturer/tradename
USP
mp
104-106 °C (lit.)
solubility
water: ~126.1 g/L at 20 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Oxaliplatin
- Oxaliplatin for Injection
- Oxaliplatin Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - | grade ACS reagent |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| form crystalline | form crystals | form - | form solid |
| vapor density 4.4 (vs air) | vapor density 4.4 (vs air) | vapor density 4.4 (vs air) | vapor density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxaliplatin Related Compound A
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1481215-100MG | 04061833852606 |