Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $447.000 |
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lamivudine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
General description
Application
- Abacavir and Lamivudine Tablets
- Abacavir, Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine
- Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine Oral Solution
- Lamivudine Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format mixture |
| API family lamivudine | API family lamivudine | API family lamivudine | API family lamivudine |
signalword
Warning
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Blood
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1356836-200MG | 04061838730893 |