Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $427.000 |
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
calcium carbonate
manufacturer/tradename
USP
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation |
| API family calcium carbonate | API family calcium carbonate | API family - | API family - |
| density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1086403-1G | 04061838686244 |