Saltar a
1002811
USP
Acetaldehído
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Etanal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
3 x 1.1 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$419.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
44.05
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
505984
MDL number:
$419.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
API family
acetaldehyde
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Acetaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehído
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100281104061833849026
1002811-3X1.1ML04061838669414