Saltar a
X1126
Xylazine
≥99%, Alpha-2 adrenergic agonist
Sinónimos:
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$71.800
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$256.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16N2S
Número CAS:
Peso molecular:
220.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-902-1
MDL number:
Assay:
≥99%
$71.800
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Xylazine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
General description
Xylazine is soluble in methanol (50 mg/ml), yielding a clear, colorless solution. It is also soluble in dilute HCl acid and in chloroform. Xylazine is practically insoluble in water and in alkali solutions.
Application
Xylazine has been used to anaesthetise experimental animals.
Biochem/physiol Actions
α2-adrenoceptor agonist, sedative, muscle relaxant.
Xylazine when used along with ketamine is considered to be a potent and safe anaesthetic in experimental animal. It is known to elevate the hepatic release of glucose, which aggravates to hyperglycemia.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1720407X1251PHR3263
USP
USP
1720407
Xylazine
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylazine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Product Information Sheet
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
X1126-5G04061837544644
X1126-1G04061837544491