Saltar a
U5252
Uridine 5′-diphospho-N-acetylgalactosamine disodium salt
≥97%, synthetic (organic), powder
Sinónimos:
(UDP)-GalNAc, UDP-GalNAc, UDP-N-acetylgalactosamine, Uridine[5′]diphospho[1](2-acetamino-2-deoxy-α-D-galactopyranose) disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$250.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.010.000
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$3.250.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H25N3Na2O17P2
Número CAS:
Peso molecular:
651.32
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5375867
Assay:
≥97%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
$250.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Uridine 5′-diphospho-N-acetylgalactosamine disodium salt, ≥97%
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2OC([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
InChI key
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
General description
Uridine diphosphate (UDP)-GalNAc acts as a precursor in the biosynthesis of O-linked oligosaccharide. It also acts as a substrate for synthesis of chitin, a vital element of cell walls in fungi and of exoskeletons of arthropods and insects.
Application
Uridine 5′-diphospho-N-acetylgalactosamine disodium salt has been used as a substrate for polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (ppGalNAc-T).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
U4375U4500U5625
biological source
synthetic (organic)
biological source
bakers yeast
biological source
bovine milk, rabbit muscle, yeast
biological source
Saccharomyces cerevisiae, enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥97.0%
assay
98-100%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Contenido relacionado
Glycobiology and Glycoproteomics Brochure
Expression of UDP-GalNAc: polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase isozymes T1 and T2 in human colorectal cancer
Kohsaki T, et al.
Journal of Gastroenterology, 35(11), 840-848 (2000)
Earnest James Paul Daniel et al.
Glycobiology, 30(11), 910-922 (2020-04-19)
A family of polypeptide GalNAc-transferases (GalNAc-Ts) initiates mucin-type O-glycosylation, transferring GalNAc onto hydroxyl groups of Ser and Thr residues of target substrates. The 20 GalNAc-T isoenzymes in humans are classified into nine subfamilies according to sequence similarity. GalNAc-Ts select their
Amanda Fritzen et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(7), e0006598-e0006598 (2018-07-10)
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV) causes severe acute human disease with lethal outcome. The knowledge about the immune response for this human health threat is highly limited. In this study, we have screened the glycoprotein of CCHFV for novel linear
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
U5252-25MG04061833008195
U5252-100MG04061837409745
U5252-5MG04061837409752