Saltar a
T9201
Tripsina from bovine pancreas
powder, ≥7,500 BAEE units/mg solid
Sinónimos:
Serine Protease 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$145.000
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$199.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$322.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$898.000
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.430.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-650-8
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥7,500 BAEE units/mg solid
$145.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥7,500 BAEE units/mg solid
mol wt
23.8 kDa
composition
, ≥90 % protein
impurities
≤3 BTEE units/mg solid Chymotrypsin
storage temp.
−20°C
Application
Para la digestión de los péptidos con tripsina, utilice una proporción de aproximadamente 1:100 a 1:20 de tripsina:péptido. La utilización habitual de este producto es la separación de las células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración necesaria de tripsina para separar las células de su sustrato depende fundamentalmente del tipo de célula y de la edad del cultivo. También se han utilizado tripsinas para la re-suspensión de células durante el cultivo celular, en investigación en proteómica para la digestión de proteínas y en varias digestiones en gel. Otras aplicaciones son la evaluación de la cristalización mediante técnicas de membrana y en un estudio para determinar que las tasas de plegado y los rendimientos de las proteínas pueden limitarse por la presencia de trampas cinéticas.
Biochem/physiol Actions
La tripsina rompe los péptidos por el lado C-terminal de los restos de lisina y de arginina. La velocidad de hidrólisis de esta reacción se reduce si a cada lado del punto de rotura hay un residuo ácido, y la hidrólisis se interrumpe si en el lado carboxilo del sitio de ruptura hay un resto de prolina. El pH óptimo de actividad de la tripsina es 7-9. La tripsina también puede actuar rompiendo las uniones éster y amida de los derivados sintéticos de aminoácidos. Se añade EDTA a las disoluciones de tripsina como agente quelante que neutraliza los iones de calcio y de magnesio, los cuales ocultan los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de esos iones aumenta la actividad enzimática.
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Preparation Note
This product is from pancreas sourced from New Zealand. It is soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
Other Notes
Una unidad BAEE producirá un A253 de 0,001 por minuto a pH 7,6 y 25°C utilizando BAEE como sustrato.
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Disclaimer
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T1005T7309T1426
specific activity
≥7,500 BAEE units/mg solid
specific activity
≥6,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥2,500 USP units/mg solid
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
form
powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
23.8 kDa
mol wt
23.8 kDa
mol wt
23.8 kDa
mol wt
23.8 kDa
impurities
≤3 BTEE units/mg solid Chymotrypsin
impurities
salt, essentially free
impurities
-
impurities
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tripsina from bovine pancreas
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
T9201-10G04061837380822
T9201-100MG04061837380815
T9201-5G04061837380884
T9201-1G04061837380839
T9201-500MG04061832708553
Questions
  1. how can I preserve trypsin filtered in medium? 4 or -20c? without losing of activity?
    1 answer
    1. Trypsin solutions are less stable than lyophilized or powder form. Trypsin solution products, which are prepared at 0.25% in Hank's Balanced Salts with phenol red, are stored at -20°C and assigned a shelf life of approximately 2 years from the date of quality release. Solutions prepared in medium are expected to have similar stability. Avoid repeated freeze/thaw cycles and maintain the pH at a range of 7.0 - 7.6.