Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $108.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-130-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721405
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
DL-Serine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥99.5% (NT) |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility 1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
| color white | color white | color - | color white |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 239 °C (decomposition) | mp 222 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Serine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S4375-100G | 04061836926069 |
| S4375-1KG | 04061826214473 |