Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $145.000 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $462.000 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $798.000 |
Acerca de este artículo
$145.000
Nombre del producto
N-Succinyl-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilide, protease substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C23H25N5O8/c29-19(10-11-22(32)33)24-13-20(30)25-14-21(31)27-18(12-15-4-2-1-3-5-15)23(34)26-16-6-8-17(9-7-16)28(35)36/h1-9,18H,10-14H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,26,34)(H,27,31)(H,32,33)
InChI key
CFYIUBWVKZQDOG-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ~99% (TLC) |
| solubility acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility dioxane: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, yellow | solubility 1 M HCl: 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?