Saltar a
R2383
Replica plater for 96 well plate
8 × 6 Array (for use with 96-well plate)
Sinónimos:
96-well plate replicator, Microplate replicator
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$541.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
anodized aluminum handle, stainless steel
Sterility:
non-sterile
$541.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
anodized aluminum handle, stainless steel
sterility
non-sterile
color
none
General description
The prongs are 3/4 inch long and 0.125 inches in diameter. Each device has a semi-circular prong in the upper left corner for unambiguous orientation of the replica plate. All other prongs are circular.
Application
For the efficient transfer of bacterial colonies from 96 well multiwell plates to agar plates or nitrocellulose membranes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z363391R2508BR701353
material
anodized aluminum handle, stainless steel
material
-
material
anodized aluminum handle, stainless steel
material
V-bottom , polypropylene
color
none
color
none
color
none
color
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
size
96 wells
size
-
size
96 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Replica plater for 96 well plate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gili Regev-Yochay et al.
Journal of clinical microbiology, 46(2), 747-749 (2007-11-28)
Streptococcus pneumoniae is bactericidal to Staphylococcus aureus in vitro. To determine whether this in vitro effect accounts for the inverse relation between S. pneumoniae and S. aureus colonization reported in previous epidemiologic studies, we compared S. pneumoniae and S. aureus
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
R2383-1EA04061832328362