This application may be possible. However, it has not been specifically tested.
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $133.000 | |
| 500 mL | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $353.000 |
Acerca de este artículo
Quality Level
SMILES string
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)CC(=O)N)C)CC(C)C)C
InChI
1S/C37H67N15O13/c1-16(2)14-23(50-28(57)17(3)46-33(62)24(15-25(39)54)51-30(59)20(38)8-6-12-44-36(40)41)32(61)47-18(4)29(58)52-27(19(5)53)34(63)48-21(10-11-26(55)56)31(60)49-22(35(64)65)9-7-13-45-37(42)43/h16-24,27,53H,6-15,38H2,1-5H3,(H2,39,54)(H,46,62)(H,
InChI key
DUCQRBNNHJNRMP-KDDVYCELSA-N
General description
RNAlater se un reactivo acuoso, no tóxico para conservación de tejidos que impregna rápidamente el tejido para estabilizar y proteger in situ el ARN celular en muestras no congeladas. Los fragmentos de tejido se recogen y se sumergen inmediatamente en RNAlater para su conservación sin poner en peligro la calidad ni la cantidad del ARN. RNAlater elimina la necesidad de procesar de inmediato las muestras de tejido o de congelarlas en nitrógeno líquido para su procesamiento posterior. RNAlater conserva el ARN en los tejidos durante un máximo de 1 día a 37 °C, 1 semana a 25 °C y 1 mes a 4 °C. Los tejidos pueden conservarse también a largo plazo a -20 °C.
RNAlater se ha probado de manera exhaustiva en diversos tejidos de especies de vertebrados: cerebro, corazón, riñón, bazo, hígado, testículos, músculo esquelético, grasa, pulmón y timo. RNAlater es también efectivo para E. coli, Drosophila, cultivos de tejido, leucocitos y algunas plantas.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- La calidad del ARN no se ve afectada después del aislamiento del ARNm o el ARN total
- Impregna rápidamente los tejidos para estabilizar y proteger el ARN celular
- Disolución acuosa no tóxica que permite el procesamiento posterior de los tejidos
- Estabiliza las muestras a temperatura ambiente
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| R0901-100ML | 04061838256300 |
| R0901-500ML | 04061838262165 |
-
Hello, is it possible to submerge samples (1mm3) of myocardium to RNA later, and then the next week into liquid nitrogen? As -80°C freezers are not available? Will it affect RNA stability and its modifications?
1 answer-
Helpful?
-
-
What does RNAlater do to tissue like bone? Does it affect the mineral phase or not at all?
1 answer-
The effects of RNAlater on solid tissues, such as bone, has not been determined. However, this product has been used successfully on bone samples in several publications. Please see the links below to review these articles:
Maintaining mRNA Integrity during Decalcification of Mineralized Tissues
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3591421/An Improved Method for Isolating High-Quality RNA From Rat Bone at Room Temperature Without the Need for Specialized Equipment
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8027952/Improved method for isolating high-quality RNA from mouse bone with RNAlater at room temperature
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352187219300178Helpful?
-
-
Are there any references available on use of this product for measuring microbes in rock and soil samples?
1 answer-
The scientific literature offers information on isolating RNA from soil, with specific mention of RNALater. Relevant studies can be found in the PubMed Central database, including the articles with PMC reference numbers PMC4036013 and PMC2935057.
Helpful?
-
-
Can it preserve RNA in saliva?
1 answer-
RNAlater has been utilized with saliva samples and published in the academic literature. Please see the link below for an example.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229791
Helpful?
-
-
How long is the incubation time in the reagent before moving on to RNA extraction?
1 answer-
The recommended incubation period is specified as overnight at 2-8°C.
Please see the product data-sheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/789/r0901bul.pdfHelpful?
-
-
Is there a problem if I store it in the fridge? at 4°C
1 answer-
RNAlater has been validated for storage in room temperature. When in use, the product is stored with samples refrigerated, as well as frozen. Storing the product at 4°C should not pose a problem. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/789/r0901bul.pdfHelpful?
-
-
If protein is extracted from RNA later treated tissues are posttranslational modifications (e.g. phosphorylation) influenced by the reagent?
1 answer-
The impact of RNAlater on post-translational modifications has not been investigated, however the article below may be helpful.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5397022/Helpful?
-
-
Does RNAlater stop transcription upon addition or only preserves the RNA from degradation by RNAases?
1 answer-
RNAlater™ is used to stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation. It works by denaturing proteins, including RNase. The use of RNAlater™ RNA Stabilization Solution for tissue storage does not affect the outcome of subsequent RNA expression analysis experiments compared to other processing methods. It is worth noting that proteins will be preserved in RNAlater™ however, the solution will denature the proteins. Therefore, the protein obtained from samples stored in it will still be suitable for applications such as western blotting or 2D gel electrophoresis, but not for applications that require native protein.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the shelf life of R0901, RNAlater®?
1 answer-
R0901 does not have a specified retest or expiration date. We guarantee the product for 1 year from the date of receipt, according to our Product Dating and Shipping document.