Saltar a
PP0540
GlycoProfile β-Elimination Kit
Sufficient for 24 samples
Sinónimos:
β-Elimination Glycan Kit, Glycan Removal Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
$716.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
$716.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
conjugate
(O-linked)
Quality Segment
storage temp.
room temp
Application
The GlycoProfile β-Elimination kit contains a novel non-reducing reagent to efficiently and specifically remove O-linked carbohydrates from glycoproteins with minimal protein or glycan destruction. Consequently, additional downstream proteomics and glycomic analyses may be employed.
Preparation Note
The kit includes the reagents and techware for O-deglycosylation of up to 24 samples (200 uL at 1-10 ug/uL of glycoprotein per sample).
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MDT100MAK175MAK226
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
conjugate
(O-linked)
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Sodium hydroxide solution, 5.0 M 60 μL
  • Microcon centrifugal filter unit, YM-10 membrane, NMWCO 10 kDa 24 ea
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Centrifugal Filter Unit
    SDS
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
82.0 °F - closed cup
flash_point_c
27.79 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)