Saltar a
P9577
PCR 50 - 2,000 bp Marker
for electrophoresis of PCR fragments
Sinónimos:
50-2000 bp ladder, PCR ladder for agarose gel electrophoresis, PCR marker for agarose gel electrophoresis, RTU PCR DNA ladder, RTU PCR DNA marker, ready to use DNA ladder, ready to use DNA marker
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Comprobar disponibilidad del carrito
$238.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
$238.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 50 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s PCR 50 - 2,000 bp Marker contains 8 dsDNA fragments from 50 – 2,000 bases, evenly spaced. Five μl of the ladder can be loaded directly in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
PCR 50 - 2,000 bp Marker has been used as a marker for DNA gel electrophoresis.
Other Notes
Contains 8 bands, 50–2,000 bp in predictably spaced (ladder) double-stranded DNA fragments.
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s PCR 50 - 2,000 bp Marker is provided as two tubes:
  • 1 vial (250 μl volume) PCR Marker
  • 1 vial 6× loading buffer (250 μl volume) for diluting samples
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P1473D3687D3937
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
usage
sufficient for 50 uses
usage
75 uses
usage
75 uses
usage
100 uses
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)