Saltar a
P6977
Scienceware® petri dish incubation tray
size × H 9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm), stackable
Sinónimos:
189831000, F18983-1000, cell cultivation dish, cell culture dish, cell incubator, petri dish
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
3 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$94.300
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18983-1000
Feature:
Holds 15 x 60 mm plates, Holds 5 x 100 mm plates
Material:
polypropylene , rectangular
Packaging:
pack of 3 ea
$94.300
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene , rectangular
feature
Holds 15 x 60 mm plates, Holds 5 x 100 mm plates
packaging
pack of 3 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18983-1000
size × H
9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm)
compatibility
for use with Petri Dishes
General description
Increase overall capacity of your incubator with stackable petri dish incubation trays. Designed to hold five 100 mm diameter or fifteen 60 mm diameter petri dishes, each polypropylene tray is provided with two large label areas for critical sample identification by marker or label.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
BAF189910000Z178128Z178063
manufacturer/tradename
Bel-Art F18983-1000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18991-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18859-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18855-0000
feature
Holds 15 x 60 mm plates, Holds 5 x 100 mm plates
feature
Holds 42 x 100 mm plates
feature
Holds 15 x 27-30 mm tubes
feature
Holds 72 x 10-13 mm tubes
material
polypropylene , rectangular
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
size × H
9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm)
size × H
-
size × H
-
size × H
-
compatibility
for use with Petri Dishes
compatibility
for use with Petri Dishes
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pack of 3 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P6977-3EA04061826276556