Saltar a
N3398
S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine
≥97%, Nitric oxide donor, powder
Sinónimos:
N-Acetyl-3-(nitrosothio)-DL-valine, S-Nitroso-N-acetylpenicillamine, SNAP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$159.000
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$268.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
220.25
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
$159.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine, ≥97%, powder
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
faint green to very dark green
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL, clear (faint green to very dark green)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C(O)=O)C(C)(C)SN=O
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
InChI key
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
Application
S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine (SNAP) has been used:
  • as a positive control in nitrite generation assay.
  • to block the activity of endogenous transglutaminase (TG2).
  • in proliferation assays to generate nitric oxide (NO) in cell cultures.
Biochem/physiol Actions
NO donor; vasodilator, smooth muscle relaxant, lymphocyte activator. Activates soluble guanylyl cyclase.
SNAP, a nitrosothiol derivative, releases nitric oxide (NO.) under physiological conditions thus making it a useful tool for studying pharmacological and physiological actions of NO. Because of its NO releasing properties SNAP is a potent vasodilator in vitro and in vivo and is less prone to produce pharmacological tolerance.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A6251O1639D172405
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or chunks
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL, clear (faint green to very dark green)
solubility
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
solubility
ethanol: 5% (green to very dark green)
color
faint green to very dark green
color
-
color
white
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)