Saltar a
M5500
Melibiose
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
α-D-Melibiose hydrate, 6-α-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose, 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
209-568-6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
182 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-;/m0./s1
InChI key
CHIDEFLSUMQFBY-CQIZOMOZSA-N
General description
Melibiose is a carbon substrate.
Application
Melibiose has been used in a study to improve the preparation of benzoylated ethyl 1-thioglycosides. [1] It has also been used in a study to investigate the effect of water plasticization on the molecular mobility and crystallization tendency of amorphous disaccharides. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
63630K4769S4001
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
182 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
110 °C ((230 °F))
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M5500-5G04061834060048
M5500-100G04061834060017
M5500-25G04061834060031
M5500-10G04061834060024
M5500-10MG04061832965666