A great quality product that we use for NPN testing. Excellent shelf life.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 500 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $446.000 |
Acerca de este artículo
Specific activity:
≥1500 units/g
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleApplication
Jack beans has been used in the extraction of Concanavalin A (Con A) lectin.
Biochem/physiol Actions
Jack beans may be used as a "crude urease." Jack beans (Canavalia ensiformis) is a potential source of protein and local feed ingredient. It contains essential amino acids. Jack bean is also rich in phenol, isoflavones, niacin, saponins, and fibre and possesses hypocholesterolemic properties.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 micromole of ammonia from urea per minute at pH 7.0 at 25 deg C.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1500 units/g | specific activity - | specific activity ~1 U/mg | specific activity ~8 U/mg |
| form fine powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jack beans
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| J0125-500G | 04061833866191 |