Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 500 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | $147.000 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
$147.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
loop size
1 μL
color
color-coded blue
General description
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Packaging
In tray packs containing 10 loops
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| loop size 1 μL | loop size 10 μL | loop size - | loop size - |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile | sterility sterile |
| color color-coded blue | color color-coded yellow | color blue | color blue |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Loop
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I8263-500EA | 04061834380337 |