Saltar a
I7375
Iodonitrotetrazolium violet-formazan
crystalline
Sinónimos:
1-(4-Iodophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-3-phenylformazan, INT-Formazan, Iodonitrotetrazolium formazan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$562.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H14IN5O2
Número CAS:
Peso molecular:
471.25
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-950-6
Beilstein/REAXYS Number:
1829738
MDL number:
$562.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
crystalline
Quality Segment
color
brown
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C(N=Nc2ccc(I)cc2)c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H14IN5O2/c20-15-6-8-16(9-7-15)21-23-19(14-4-2-1-3-5-14)24-22-17-10-12-18(13-11-17)25(26)27/h1-13,22H/b23-21?,24-19-
InChI key
FVFWUNAWQMROIF-CDNKMLFNSA-N
Application
  • Starvation-survival processes of a marine Vibrio.: This research explores the use of Iodonitrotetrazolium Violet-Formazan for studying the starvation-survival mechanisms in marine Vibrio, highlighting its application as a metabolic activity indicator under nutrient-deprived conditions, which is crucial for understanding bacterial survival strategies in natural aquatic environments (Amy et al., 1983).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
88417M200358030
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, dark violet
solubility
acetone: 1 mg/mL
solubility
methanol: water (1:1): 50 mg/mL, very faintly turbid, very deep yellow (hot)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
brown
color
-
color
purple
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
I7375-5G04061833858165
I7375-1G04061833858158