Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $136.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
ML-7, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Ic1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C15H17IN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
InChI key
KDDALCDYHZIZMH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MYLK(4638), MYLK2(85366)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility 50% ethanol: 4.5 mg/mL, DMSO: 4.5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white | color white to beige | color white | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?