Saltar a
F9048
D-(−)-Fructose
98.0-102.0% dry basis, meets USP testing specifications
Sinónimos:
D-Levulose, Fruit sugar
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
natural (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0% dry basis
form
crystalline
impurities
<0.018% chloride content, <0.025% sulphate
color
colorless
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Application
  • Identification of hyperthermophilic D-allulose 3-epimerase from Thermotoga sp. and its application as a high-performance biocatalyst for D-allulose synthesis: This research highlights the application of D-(−)-Fructose in the biocatalytic synthesis of D-allulose, emphasizing its potential in the production of low-calorie sweeteners in pharmaceutical formulations (Shen et al., 2024).
  • Staphylococcus hsinchuensis sp. nov., Isolated from Soymilk: In this study, D-(−)-Fructose is utilized in the media for culturing and identifying new microbial species, underscoring its role in microbiological research within biotechnological and pharmaceutical fields (Wang et al., 2024).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
47740F2793F2543
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
corn
biological source
corn
assay
98.0-102.0% dry basis
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
form
crystalline
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Fructose
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
F9048-1KG04061826754559
F9048-500G04061833621325
F9048-100G04061833621301