Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)ccc4C36OC(=O)c7ccccc67)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C32H32O15/c33-11-21-23(35)25(37)27(39)30(45-21)42-13-5-7-17-19(9-13)44-20-10-14(43-31-28(40)26(38)24(36)22(12-34)46-31)6-8-18(20)32(17)16-4-2-1-3-15(16)29(41)47-32/h1-10,21-28,30-31,33-40H,11-12H2/t21-,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,30-,31-/m1/s1
InChI key
ZTOBILYWTYHOJB-WBCGDKOGSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| solubility methanol: 20 mg/mL, clear, yellow | solubility - | solubility DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
![5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride ≥90% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/271/656/5f185b68-9254-440f-8211-1f4fbe1fee16/640/5f185b68-9254-440f-8211-1f4fbe1fee16.png)