Saltar a
F0503
5-Fluoro-2′-desoxiuridina
thymidylate synthase inhibitor
Sinónimos:
2′-Desoxi-5-fluorouridina, FUDR, Floxuridina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Fecha estimada de envío19 de junio de 2026desdePUDAHUEL
$292.000
250 mg
Fecha estimada de envío19 de junio de 2026desdePUDAHUEL
$534.000
1 g
Envío estimado HOYdesdePUDAHUEL
$1.260.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11FN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
246.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-072-5
Beilstein/REAXYS Number:
90221
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
$292.000
Fecha estimada de envío19 de junio de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
148 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
mouse ... Tyms(22171)
General description
La 5-fluoro-2′-desoxiuridina, también denominada floxuridina, provoca citotoxicidad dirigida por ADN en células cancerosas. La floxuridina es efectiva para el tratamiento del cáncer hepático y para eliminar la virulencia de Staphylococcus aureus. La combinación de profármacos dipeptídicos de floxuridina con gemcitabina es más permeable a la célula y exhibe una mayor actividad antiproliferativa. La floxuridina es efectiva en los tumores sólidos y en los cánceres en estadios avanzados.
Application
La 5-fluoro-2′-desoxiuridina se ha utilizado como inhibidor mitótico en la proliferación de las células de Schwann, la proliferación de la glia y las células no neuronales en los cultivos de ganglios de la raíz dorsal.
Biochem/physiol Actions
Antineoplásico que actúa como potente inhibidor de la timidilato sintetasa Puede desarrollarse resistencia a la FUdR en cultivos de células cancerosas, entre otros medios mediante la infección de bajo nivel con micoplasmas.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR25893433331271008
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... TYMS(7298)
mouse ... Tyms(22171)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluoro-2′-desoxiuridina
hcodes
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Once I reconstitute this product in water, can I store it long term?
    1 answer
    1. A sterile 2% aqueous solution of product is reported to be stable for up to 2 weeks at 2–8 °C, protected from light. Long-term stability at -20 °C is not established for this product, although an external source suggests potential stability for up to 6 months at -20 °C. This information has not been validated.
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/716/505/f0503pis.pdf
      Helpful?
  2. Is it possible to sterile filter (0.2 mikrometer) this compound for safer use in cell culture?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 50 mg/mL. Solutions may be filter sterilized and are stable for 2 weeks at 2-8 °C. Solutions should be protected from light.
      See the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/716/505/f0503pis.pdf