Saltar a
D8894
Dioleoylglycerol
≥99%, mixture of 1,3- and 1,2-isomers, liquid
Sinónimos:
Diolein, Glycerol-1,2- and -1,3-dioleate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H72O5
Número CAS:
Peso molecular:
620.99
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Number:
247-144-2
Beilstein/REAXYS Number:
1730341
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
composition
mixture of 1,3- and 1,2-isomers
lipid type
neutral glycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/2C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b2*19-17-,20-18+
InChI key
WSCSXJUESYNIOA-SGKMRKLKSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
723703741086709077
assay
≥99%
assay
95% (CP)
assay
97% (CP)
assay
95% (CP)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
composition
mixture of 1,3- and 1,2-isomers
composition
-
composition
-
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
lipid type
neutral glycerides
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D8894-100MG04061833590041
D8894-50MG04061833590058