Saltar a
D5207
Doxiciclina hyclate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Clorhidrato de doxiciclina hemietalonato hemihidratado
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$55.400
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$140.000
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$236.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
Número CAS:
Peso molecular:
512.94
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.22
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5702728
$55.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Doxiciclina hyclate, Suitable for Cell Culture
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
General description
General description
Chemical structure: tetracycline
Doxycycline hyclate belongs to the second generation of tetracycline antibiotics family. Doxycycline hyclate shows minimal side effects upon usage. It is effective for the treatment of recurrent aphthous stomatitis (RAS) and promotes speedy recovery.
Application
Doxycycline hyclate has been used for the induction of glioma cells and human embryonic kidney 293T cells (HEK293T).
Doxycycline hyclate is a synthetic oxytetracycline derivative. It has been used to eliminate Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs and to eliminate Ixodes scapularis ticks. It is a broad spectrum inhibitor used to inhibit matrix metalloproteinases (MMP), such as type 1 collagenase in studies on wound healing and tissue remodeling.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: El hiclato de doxicilina inhibe la respuesta inflamatoria a la enfermedad de Lyme, causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi
. Espectro de actividad: Eficaz contra un inhibidor de amplio espectro de las metaloproteinasas de la matriz in vivo.
Doxycycline hyclate inhibits the inflammatory response to the Lyme Disease Spirochete Borrelia burgdorferi. It is a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
Packaging
1, 5, 10 g in glass bottle
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR114533429BP780
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxiciclina hyclate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Instructions
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. If I have made 50mg/ml solution in water using this doxycycline powder, then where to store that solution?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of Doxycycline are light sensitive and should be used within 48 hours. The long term stability of aqueous solutions at -20°C has not been evaluated. However, some published articles indicate that doxycycline remained stable for 7 days in acidified water for 14 days. Another source states that solutions of doxycycline hyclate at a concentration of 10 mg/mL in sterile water, when frozen immediately after reconstitution, are stable for 8 weeks when stored at −20°C. Please see the link below to review one such article. Additional information may be available, consulting the relevant literature is advisable:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4943619/
      Please see the following link to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/297/d5207dat.pdf
      Helpful?
  2. Question related to Stephane F's and the answer. I resuspended in DMSO but the solution that I have is slightly yellow is that okay? Also how long does the powder last at 4C?
    1 answer
    1. This product does not have a color specification for the solution upon solubilizing. It is soluble in water (50 mg/ml) and in DMSO (10 mg/ml), yielding a clear solution. Mild warming may be required to fully dissolve the material. If the solution is clear and slightly yellowish, it should be acceptable for use.
      The recommended storage temperature for this product is 2–8 °C. If unopened and stored at 4–8 °C, it is guaranteed for 1 year from the date of shipment. Additional information is available in the product datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/297/d5207dat.pdf
      Helpful?
  3. What temperature should a solution be stored?
    1 answer
    1. As stated in the 'PROPERTIES' section, the recommended storage temperature for this product is 2–8 °C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/297/d5207dat.pdf
      Helpful?
  4. Is this product suitable for in-vivo use (added to drinking water)? Also what is the difference between this product (D5207) and D9891? thank you
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for human or veterinary use. The material has not been tested in animal models for ingestion. The end user would need to determine suitability. The major difference between product D5207 and D9891 is the testing performed. Product D5207 is tested suitable for cell culture applications. Please see the product specification sheet below regarding testing:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/330/944/D5207-10G.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/323/301/D9891-25G.pdf
      Helpful?
  5. Hello. I have a question regarding the ref D5207 Doxycycline hyclate. I would like to know how I can resuspend the powder (DMSO, H2O, etc...). And at which concentration. Is that 10 mg/ml ok ? Thank you.
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/mL), and in DMSO (10 mg/mL) yielding a clear solution. Mild warming may be required to fully dissolve the material.
      Please see the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/297/d5207dat.pdf